4,4-Diphenyl-2-butanone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13847.03
A13847.06
A13847.03EA
323
PLN
A13847.03
A13847.06
4,4-Diphenyl-2-butanone ≥98%
4,4-Diphenyl-2-butanone
Purity: 98%
CAS No.: 5409-60-9
Molecular Formula: C16H16O
Formula Weight: 224.30
MDL No.: MFCD00017619
Formuła:
(C₆H₅)₂CHCH₂C(O)CH₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017619 Numer CAS: 5409-60-9 Numer WE (dawny EINECS): 226-482-4 |