2,2-Diphenylpropiononitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2-Diphenylpropionitrile
A17991.06
A17991.09
A17991.06EA
212
PLN
A17991.06
A17991.09
2,2-Diphenylpropiononitrile ≥97%
2,2-Diphenylpropiononitrile
Purity: 97%
CAS No.: 5558-67-8
Molecular Formula: C15H13N
Formula Weight: 207.28
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₅)₂C(CN)CH₃ MW: 207.27 g/mol Temp. Wrzenia: 144…145 °C (2 mmHg) Gęstość: 1.108 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001846 Numer CAS: 5558-67-8 Numer WE (dawny EINECS): 226-925-1 Jednostka: 3276 ADR: 6.1 III |