Drukuj
czerwień chlorofenolowa
Dostawca: Molekula
MOLEM88339115EA 0 PLN
MOLEM88339115
czerwień chlorofenolowa
czerwień chlorofenolowa
Formuła: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
MW: 423,27 g/mol
Temp. topnienia: ∼261 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005877
Numer CAS: 4430-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-619-2