czerwień chlorofenolowa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
B21623.06
B21623.14
B21623.06EA
336
PLN
B21623.06
B21623.14
czerwień chlorofenolowa
czerwień chlorofenolowa
CAS No.: 4430-20-0
Molecular Formula: C19H12Cl2O5S
Formula Weight: 432.28
Beilstein Reference: 354053
MDL No.: MFCD00005877
Formuła:
C₁₉H₁₂Cl₂O₅S Temp. topnienia: ∼261 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005877 Numer CAS: 4430-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 224-619-2 |