Drukuj
4-Chlorobenzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: p-Chlorobenzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
C25007-100G C25007-5G
SIALC25007-100GEA 205 PLN
SIALC25007-100G SIALC25007-5G
4-Chlorobenzofenon, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzofenon
Formuła: C₁₃H₉ClO
Temp. Wrzenia: 333 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000622
Numer CAS: 134-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-160-7