4-Chlorobenzofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
p-Chlorobenzophenone
A17458.0E
A17458.22
A17458.36
A17458.0EEA
2550
PLN
A17458.0E
A17458.22
A17458.36
4-Chlorobenzofenon ≥99%
4-Chlorobenzofenon
Purity: 99%
CAS No.: 134-85-0
Molecular Formula: C13H9ClO
Formula Weight: 216.67
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 75-77°
Boiling Point: 332°
Beilstein Reference: 512043
MDL No.: MFCD00000622
Formuła:
C₁₃H₉ClO Temp. Wrzenia: 332 °C Temp. topnienia: 75…77 °C Temp. Zapłonu: 143 °C (289 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000622 Numer CAS: 134-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-160-7 |