Drukuj
chlorotrifenylometan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
T83801-100G T83801-25G T83801-500G
SIALT83801-100GEA 268 PLN
SIALT83801-100G SIALT83801-25G SIALT83801-500G
chlorotrifenylometan, Sigma-Aldrich®
chlorotrifenylometan
Formuła: C₁₉H₁₅Cl
MW: 278.78 g/mol
Temp. Wrzenia: 374
Temp. topnienia: 109…112 °C
Gęstość: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000813
Numer CAS: 76-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-986-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II