Drukuj
purpura bromokrezolowa, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
MQ200
B5880-100G B5880-25G B5880-5G
SIALB5880-100GEA 3470 PLN
SIALB5880-100G SIALB5880-25G SIALB5880-5G
purpura bromokrezolowa, Sigma-Aldrich®
purpura bromokrezolowa
Formuła: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Temp. topnienia: 242
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011681
Numer CAS: 115-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-087-8
Klasyfikacja Merck : 13,01371