Drukuj
purpura bromokrezolowa, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
SIAL17490-10GEA 0 PLN
SIAL17490-10G SIAL17490-5G SIAL17490-50G
purpura bromokrezolowa, Sigma-Aldrich®
purpura bromokrezolowa
Formuła: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Temp. topnienia: 242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011681
Numer CAS: 115-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-087-8
Klasyfikacja Merck : 13,01371