Drukuj
purpura bromokrezolowa, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
114375-25G 114375-5G
SIAL114375-25GEA 1120 PLN
SIAL114375-25G SIAL114375-5G
purpura bromokrezolowa, Sigma-Aldrich®
purpura bromokrezolowa
Formuła: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Temp. topnienia: 242
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011681
Numer CAS: 115-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-087-8
Klasyfikacja Merck : 13,01371