Drukuj
purpura bromokrezolowa
Dostawca: Molekula
Uwaga
MOLE46156907-25GEA 904 PLN
MOLE46156907-25G
purpura bromokrezolowa
purpura bromokrezolowa
Formuła: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Temp. topnienia: 242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011681
Numer CAS: 115-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-087-8
Klasyfikacja Merck : 13,01371