Drukuj
purpura bromokrezolowa ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
MQ200
1.03025.0005 1.03025.0025 1.03025.0500
1.03025.0005EA 275 PLN
1.03025.0005 1.03025.0025 1.03025.0500
purpura bromokrezolowa ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
purpura bromokrezolowa
Formuła: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Temp. topnienia: 242
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011681
Numer CAS: 115-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-087-8
Klasyfikacja Merck : 13,01371
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 540.22 g/mol
Bulk Density 515 kg/m3