purpura bromokrezolowa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
A19530.09
A19530.18
A19530.09EA
0
PLN
A19530.09
A19530.18
purpura bromokrezolowa
purpura bromokrezolowa
CAS No.: 115-40-2
Molecular Formula: C21H16Br2O5S
Formula Weight: 540.24
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 359618
Merck Reference: 14,1387
MDL No.: MFCD00011681
Formuła:
C₂₁H₁₆Br₂O₅S MW: 540.23 g/mol Temp. topnienia: ∼ 240 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011681 Numer CAS: 115-40-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-087-8 Klasyfikacja Merck : 13,01371 |