Drukuj
purpura bromokrezolowa, pure indicator grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151330050 151330250 151331400 151330010
ACRO151330050EA 227 PLN
ACRO151330050 ACRO151330250 ACRO151331400 ACRO151330010
purpura bromokrezolowa, pure indicator grade
purpura bromokrezolowa
Formuła: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Temp. topnienia: 245 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011681
Numer CAS: 115-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-087-8
Klasyfikacja Merck : 13,01371
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light pink to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 50 % ethanol) Clear
UV (20 mg/l in methanol) Complies
Visual transition interval from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)