Drukuj
zieleń bromokrezolowa, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
17470-25G 17470-5G
SIAL17470-25GEA 2000 PLN
SIAL17470-25G SIAL17470-5G
zieleń bromokrezolowa, Sigma-Aldrich®
zieleń bromokrezolowa
Formuła: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Temp. topnienia: 217…218 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005874
Numer CAS: 76-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-972-8
Klasyfikacja Merck : 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM