Drukuj
zieleń bromokrezolowa ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
402930010 402930100 402930050
ACRO402930010EA 141 PLN
ACRO402930010 ACRO402930100 ACRO402930050
zieleń bromokrezolowa ACS
Formuła: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005874
Numer CAS: 76-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-972-8
Klasyfikacja Merck : 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution Passes test