Tetrabromophenol blue
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4,5,6,7-Tetrabromo-3,3-bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(4,5,6,7-Tetrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide
B20123.03
B20123.06
B20123.14
B20123.03EA
288
PLN
B20123.03
B20123.06
B20123.14
Tetrabromophenol blue
Tetrabromophenol blue
CAS No.: 4430-25-5
Molecular Formula: C19H6Br8O5S
Formula Weight: 985.55
Melting Point: 203-205° dec.
Beilstein Reference: 378438
MDL No.: MFCD00005876
Formuła:
C₁₉H₆Br₈O₅S MW: 985.55 g/mol Temp. topnienia: 203…205 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005876 Numer CAS: 4430-25-5 Numer WE (dawny EINECS): 224-622-9 |