Drukuj
Tetrabromophenol blue, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4,5,6,7-Tetrabromo-3,3-bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(4,5,6,7-Tetrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide
189910050 189910250
ACRO189910050EA 621 PLN
ACRO189910050 ACRO189910250
Tetrabromophenol blue, pure
Tetrabromophenol blue
Formuła: C₁₉H₆Br₈O₅S
MW: 985.55 g/mol
Temp. topnienia: 203…205 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005876
Numer CAS: 4430-25-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-622-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥85 %
UV Lambda max 608 to 618 nm
Specific extinction E (1%/1cm) (0.01 g/l 50% ethanol, buffer pH 5)