Drukuj
błękit bromofenolowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
MQ200
114391-25G 114391-5G
SIAL114391-25GEA 899 PLN
SIAL114391-25G SIAL114391-5G
błękit bromofenolowy, Sigma-Aldrich®
błękit bromofenolowy
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Temp. topnienia: 273
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2
Klasyfikacja Merck : 13,01429