Drukuj
błękit bromofenolowy ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
MQ200
1.08122.0005 1.08122.0025
1.08122.0005EA 266 PLN
1.08122.0005 1.08122.0025
błękit bromofenolowy ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
błękit bromofenolowy
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Temp. topnienia: 273
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2
Klasyfikacja Merck : 13,01429
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 273 °C (decomposition)
Molar Mass 669.96 g/mol
Bulk Density 730 kg/m3