Drukuj
błękit bromofenolowy Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
32712-5GEA 257 PLN
32712-5G 32712-25G
błękit bromofenolowy Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
błękit bromofenolowy
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Temp. topnienia: 204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2
Klasyfikacja Merck : 13,01429
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 2,8-4,4) complying
UV spectrum complying