Drukuj
błękit bromofenolowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
32641.03 32641.06 32641.14
32641.03EA 168 PLN
32641.03 32641.06 32641.14
błękit bromofenolowy ACS
błękit bromofenolowy
CAS No.: 115-39-9 Molecular Formula: C19H10Br4O5S Formula Weight: 669.98 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 270° dec. Beilstein Reference: 61698 Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00005875
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Temp. topnienia: 270 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2
Klasyfikacja Merck : 14,1444