Drukuj
błękit bromofenolowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
403140050 403140100 403140500
ACRO403140050EA 232 PLN
ACRO403140050 ACRO403140100 ACRO403140500
błękit bromofenolowy ACS
błękit bromofenolowy
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Temp. topnienia: 279 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2
Klasyfikacja Merck : 13,01429
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink-orange to red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution Passes test