błękit bromofenolowy, czysty indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
151340250
151341000
ACRO151340250EA
533
PLN
ACRO151340250
ACRO151341000
błękit bromofenolowy, czysty indicator
błękit bromofenolowy
Formuła:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Temp. topnienia: 279 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005875 Numer CAS: 115-39-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2 Klasyfikacja Merck : 13,01429 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Pink-orange to red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in ethanol) Clear |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥1100 (592 nm, in buffer) |
Visual transition interval | from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue) |