Drukuj
błękit bromotymolowy ACS, Reag. Ph. Eur.
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03026.0025EA 810 PLN
1.03026.0025 1.03026.0500
błękit bromotymolowy ACS, Reag. Ph. Eur.
błękit bromotymolowy
Formuła: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Temp. topnienia: 204…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005872
Numer CAS: 76-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-971-2
Klasyfikacja Merck : 13,01430