Drukuj
błękit bromotymolowy sultone form ACS, Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
32714-25GEA 628 PLN
32714-25G 32714-1KG 32714-5G
błękit bromotymolowy sultone form ACS, Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
błękit bromotymolowy
Formuła: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Temp. topnienia: 204…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005872
Numer CAS: 76-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-971-2
Klasyfikacja Merck : 13,01430
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Suitability as indicator complying
Test of sensitivity complying
Clearness of the solution complying
Change Range (pH6,0-7,4) complying
Curve course (UV) complying