błękit bromotymolowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
32638.06
32638.14
32638.06EA
318
PLN
32638.06
32638.14
błękit bromotymolowy ACS
błękit bromotymolowy
CAS No.: 76-59-5
Molecular Formula: C27H28Br2O5S
Formula Weight: 624.39
Physical Form: Crystalline
Appearance: Pale brown to red
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 373934
Merck Reference: 14,1445
MDL No.: MFCD00005872
Formuła:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Temp. topnienia: 200…202 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005872 Numer CAS: 76-59-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-971-2 Klasyfikacja Merck : 14,1445 |