Drukuj
błękit bromotymolowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
403250050 403250100 403250250 403251000
ACRO403250050EA 223 PLN
ACRO403250050 ACRO403250100 ACRO403250250 ACRO403251000
błękit bromotymolowy ACS
błękit bromotymolowy
Formuła: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005872
Numer CAS: 76-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-971-2
Klasyfikacja Merck : 13,01430
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)