Drukuj
błękit bromotymolowy, czysty indicator
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO151360250EA 388 PLN
ACRO151360250 ACRO151365000 ACRO151361000
błękit bromotymolowy, czysty indicator
błękit bromotymolowy
Formuła: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Temp. topnienia: 204 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005872
Numer CAS: 76-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-971-2
Klasyfikacja Merck : 13,01430
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)