1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B25065.06
B25065.14
B25065.06EA
679
PLN
B25065.06
B25065.14
1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥97%
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 62452-73-7
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5340
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00173886
Formuła:
C₁₁H₁₂ Temp. Wrzenia: 205 °C Gęstość: 0,91 Temp. Zapłonu: 67 °C (153 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00173886 Numer CAS: 62452-73-7 |