Drukuj
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
593001-25G 593001-5G
SIAL593001-25GEA 1220 PLN
SIAL593001-25G SIAL593001-5G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Formuła: C₁₂H₁₄
MW: 158.24 g/mol
Numer MDL: MFCD00190197
Numer CAS: 772-38-3
Jednostka: 3082
ADR: 9 III