1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 90+%
CAS No.: 772-38-3
Molecular Formula: C12H14
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 82°(180°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.878
Refractive Index: 1.5297
Odour: Characteristic
Boiling Point: 130°/40mm
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00190197
Formuła:
C₁₂H₁₄ Temp. Wrzenia: 130 °C (40 mmHg) Gęstość: 0,878 Temp. Zapłonu: 82 °C (180 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190197 Numer CAS: 772-38-3 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |