Drukuj
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
380850050 380850250
ACRO380850050EA 329 PLN
ACRO380850050 ACRO380850250
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Formuła: C₁₂H₁₄
Temp. Wrzenia: 130 °C (40 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190197
Numer CAS: 772-38-3
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %