Drukuj
Propylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
P52407-100ML P52407-25ML P52407-500ML
SIALP52407-100MLEA 317 PLN
SIALP52407-100ML SIALP52407-25ML SIALP52407-500ML
Propylobenzen, Sigma-Aldrich®
Propylobenzen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 159 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009377
Numer CAS: 103-65-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-132-9
Jednostka: 2364
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08029