Drukuj
VWR® PerfectBlue Mini M, system żelowy
Dostawca: VWR
VWR®
700-0758EA 3530 PLN
700-0758
VWR® PerfectBlue Mini M, system żelowy
Systemy do elektroforezy Systemy do elektroforezy poziomej
System elektroforezy PerfectBlue Mini M ma bardzo wygodny rozmiar do szerokiego zakresu rutynowych zastosowań. Dostarczany z dwoma grzebieniami, ale z szeroką gamą dostępnych grzebieni standardowych i mikrotitracyjnych, system ten może być używany do separacji do 36 próbek. System jest dostarczany w postaci „gotowej do użycia” z pokrywą, przewodami zasilającymi i tacą na żel. Jego konstrukcja o wysokich parametrach i wbudowane elektrody platynowe zapewniają wysoką jakość wyników za każdym razem.
*Na podstawie żelu agarozowego o grubości około 5 mm
Informacje do zamówienia: System jest standardowo wyposażony w 2 grzebienie (10 i 14 zębów, grubość 1,5 mm).