Drukuj
Oktylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
113190-100G 113190-25G 113190-5G
SIAL113190-100GEA 1420 PLN
SIAL113190-100G SIAL113190-25G SIAL113190-5G
Oktylobenzen, Sigma-Aldrich®
Oktylobenzen
Formuła: C₁₄H₂₂
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0,8562 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009564
Numer CAS: 2189-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 218-582-1