Drukuj
Nonylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
331066-100G 331066-25G
SIAL331066-100GEA 2070 PLN
SIAL331066-100G SIAL331066-25G
Nonylobenzen, Sigma-Aldrich®
Nonylobenzen
Formuła: C₁₅H₂₄
Temp. Wrzenia: 282 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 0,8584 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009575
Numer CAS: 1081-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-103-5