Nonylobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12957.09
A12957.18
A12957.30
A12957.09EA
338
PLN
A12957.09
A12957.18
A12957.30
Nonylobenzen ≥97%
Nonylobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 1081-77-2
Molecular Formula: C15H24
Formula Weight: 204.36
Flash Point:
Formuła:
C₁₅H₂₄ Temp. Wrzenia: 281…283 °C Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 0,858 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009575 Numer CAS: 1081-77-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-103-5 |