Drukuj
n-Heksylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Phenylhexane, Hexylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
P25701-100G P25701-25G
SIALP25701-100GEA 909 PLN
SIALP25701-100G SIALP25701-25G
n-Heksylobenzen, Sigma-Aldrich®
n-Heksylobenzen
Formuła: C₁₂H₁₈
Temp. Wrzenia: 226 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0,8666 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009526
Numer CAS: 1077-16-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-070-7
Jednostka: 3082
ADR: 9,III