sec-Pentylbenzene tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20114.03
B20114.06
B20114.03EA
226
PLN
B20114.03
B20114.06
sec-Pentylbenzene tech. 85%, Technical Grade
sec-Pentylbenzene
Purity: 85%
CAS No.: 2719-52-0
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
MDL No.: MFCD00027145
Formuła:
C₆H₅CH(CH₃)(CH₂)₂CH₃ Temp. Wrzenia: 199 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –48 °C Gęstość: 0,86 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00027145 Numer CAS: 2719-52-0 Numer WE (dawny EINECS): 220-324-8 |