Drukuj
Tolueno-4-sulfonian sodu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21125.0005 8.21125.0250
8.21125.0005EA 141 PLN
8.21125.0005 8.21125.0250
Tolueno-4-sulfonian sodu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tolueno-4-sulfonian sodu
Formuła: C₇H₇NaO₃S
MW: 194.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798566
Numer CAS: 657-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-522-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 194.18 g/mol
Synonyms 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
Hill Formula C7H7NaO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3Na