Drukuj
Tolueno-4-sulfonian sodu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
421231000 421235000
ACRO421231000EA 362 PLN
ACRO421231000 ACRO421235000
Tolueno-4-sulfonian sodu
Tolueno-4-sulfonian sodu
Formuła: C₇H₇NaO₃S
MW: 194.19 g/mol
Temp. topnienia: >400 °C
Temp. Zapłonu: >500 °C
Numer MDL: MFCD00798566
Numer CAS: 657-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-522-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.0 %