Drukuj
4-metylobenzenosulfonian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
89800-1L 89800-250ML 89800-25ML
SIAL89800-1LEA 1030 PLN
SIAL89800-1L SIAL89800-250ML SIAL89800-25ML
4-metylobenzenosulfonian metylu, Sigma-Aldrich®
4-metylobenzenosulfonian metylu
Formuła: C₈H₁₀O₃S
Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28…30 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008417
Numer CAS: 80-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-283-5