Drukuj
4-metylobenzenosulfonian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
158992-100G 158992-500G
SIAL158992-100GEA 161 PLN
SIAL158992-100G SIAL158992-500G
4-metylobenzenosulfonian metylu, Sigma-Aldrich®
4-metylobenzenosulfonian metylu
Formuła: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 292
Temp. topnienia: 28…30 °C
Gęstość: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008417
Numer CAS: 80-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-283-5