Drukuj
4-metylobenzenosulfonian metylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
8.08333.0100EA 158 PLN
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
4-metylobenzenosulfonian metylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-metylobenzenosulfonian metylu
Formuła: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 292
Temp. topnienia: 28…30 °C
Gęstość: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008417
Numer CAS: 80-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-283-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 186.23 g/mol
Boiling Point 292 °C (1013 hPa)
Flash Point 130 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Synonyms p-Toluenesulfonic acid methyl ester
Hill Formula C8H10O3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3CH3