Drukuj
4-metylobenzenosulfonian metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
170101000 170105000 170100025
ACRO170101000EA 135 PLN
ACRO170101000 ACRO170105000 ACRO170100025
4-metylobenzenosulfonian metylu 97%
4-metylobenzenosulfonian metylu
Formuła: C₈H₁₀O₃S
Temp. Wrzenia: 292 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 24…30 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008417
Numer CAS: 80-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-283-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Melting point 24 to 30°C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 %
Titration excess NaOH 96.0 to 104.0 %