Drukuj
Tolueno-4-sulfonian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
104256-1KG 104256-250G 104256-50G
SIAL104256-1KGEA 1010 PLN
SIAL104256-1KG SIAL104256-250G SIAL104256-50G
Tolueno-4-sulfonian etylu, Sigma-Aldrich®
Tolueno-4-sulfonian etylu
Formuła: C₉H₁₂O₃S
MW: 200.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 1.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009100
Numer CAS: 80-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-276-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03889