Drukuj
Tolueno-4-sulfonian etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000 8.08332.9025 8.08332.9010
8.08332.0100EA 169 PLN
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000 8.08332.9025 8.08332.9010
Tolueno-4-sulfonian etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tolueno-4-sulfonian etylu
Formuła: C₉H₁₂O₃S
MW: 200.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 1.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009100
Numer CAS: 80-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-276-7
Jednostka: 2811
Klasyfikacja Merck : 13,03889
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.24 g/l (25 °C)
Melting Point 30 - 32 °C
Molar Mass 200.25 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (14 °C)
Flash Point 158 °C
Density 1.174 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C