Tolueno-4-sulfonian etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
B24658.0B
B24658.18
B24658.30
B24658.PG
B24658.0BEA
1500
PLN
B24658.0B
B24658.18
B24658.30
B24658.PG
Tolueno-4-sulfonian etylu ≥98%
Tolueno-4-sulfonian etylu
Purity: 98%
CAS No.: 80-40-0
Molecular Formula: C9H12O3S
Formula Weight: 200.26
Flash Point: 157°(314°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 221°
Beilstein Reference: 611213
Merck Reference: 14,3858
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00009100
Formuła:
C₉H₁₂O₃S MW: 200.26 g/mol Temp. Wrzenia: 221 °C Temp. topnienia: 29…34 °C Gęstość: 1.170 Temp. Zapłonu: 157 °C (314 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009100 Numer CAS: 80-40-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-276-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,03889 |