Drukuj
Tolueno-4-sulfonian etylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
147230010 147232500 147230500
ACRO147230010EA 1010 PLN
ACRO147230010 ACRO147232500 ACRO147230500
Tolueno-4-sulfonian etylu 98%
Tolueno-4-sulfonian etylu
Formuła: C₉H₁₂O₃S
MW: 200.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 158…162 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 1.174 g/cm³
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009100
Numer CAS: 80-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-276-7
Klasyfikacja Merck : 13,03889
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %